Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
580,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2026Szczegóły
Quality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1c2n[nH]nc2c(c(c1Br)Br)Br
InChI
1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
InChI key
OMZYUVOATZSGJY-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Sarno, S., et al. 2003. Biochem. J.374, 639.
Zien, P., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.306, 129.
Ruzzene, M., et al. 2002. Biochem. J.364, 41.
Sarno, S., et al. 2001. FEBS Lett.496, 44.
Szyszka, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.208, 418.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form liquid |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh DMSO.), ethanol: 5 mg/mL | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218697-10MG | 04055977202502 |