Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Sprawdź dostępność w koszyku | 752,00 zł |
Informacje o tej pozycji
752,00 zł
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
solubility
DMSO: 40 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(nc(c1c5ncccc5)c3cc4c(cc3)OCCO4)c2ccc(cc2)C(=O)N
InChI
1S/C23H18N4O3/c24-22(28)14-4-6-15(7-5-14)23-26-20(21(27-23)17-3-1-2-10-25-17)16-8-9-18-19(13-16)30-12-11-29-18/h1-10,13H,11-12H2,(H2,24,28)(H,26,27)
InChI key
DPDZHVCKYBCJHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline solid | form liquid | form solid | form solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 218696-1MG | 04055977202496 |