Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.34
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.54
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]21nc(ccc2ncc1c3cc4c([nH]nc4)cc3)NCCC
InChI
1S/C16H16N6/c1-2-7-17-15-5-6-16-18-10-14(22(16)21-15)11-3-4-13-12(8-11)9-19-20-13/h3-6,8-10H,2,7H2,1H3,(H,17,21)(H,19,20)
InChI key
CZZCAOGIEGXMBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Przepuszczalny dla komórek związek indazoliloimidazopirydynaminy, który działa jako silny i odwracalny inhibitor aktywności haspiny kinazy histonowej (IC50 = 2 nM) z umiarkowaną selektywnością wobec TrkA, GSK-3β, PIM1, Cdk1/B i Cdk2/A (% inhibicji przy 100 nM = odpowiednio 58, 48, 36, 34 i 33) spośród panelu 27 kinaz. Wykazano, że blokuje pH3-Thr3, bez wpływu na pH3-Ser10 i pH3-Ser28, powoduje katastrofę mitotyczną, zwiększa poziomy BUB1 i cykliny B1 oraz silnie indukuje apoptozę (IC50 = 473, 500 i 752 nM odpowiednio w komórkach HeLa, HCT-116 i MDA-MB-231). Ponadto skutecznie blokuje indukowane przez bFGF kiełkowanie naczyń krwionośnych o 70% przy 1 µM (test pierścienia łuku aorty zarodka kurzego) i hamuje wzrost guza w mysim modelu HCT-116 (50 mg/kg, i.p.).
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Preparation Note
Po odtworzeniu roztwór należy oddzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Huertas, D., et al. 2012. Oncogene31, 1408.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 372040-10MG | 04055977213553 |