Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 2 x 500 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
packaging
pkg of 1 L
manufacturer/tradename
ChemiBlock, Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
General description
Powiązane produkty:
- BLOT-QuickBlocker Nowe białko blokujące, które wytwarza półprzezroczysty roztwór. Umożliwia to użytkownikom sprawdzenie membran blot podczas procedury blokowania. 200 g Numer katalogowy 2080
- Bufor do płukania Femto/TBST (10X) 250 ml Numer katalogowy 2081
Wymagane materiały:
- 1X femto/TBST (numer katalogowy 2081), 1X TBST lub 1X PBST
- przeciwciała pierwotne i wtórne
- odczynniki do immunodetekcji
Application
ELISA
PROTOKÓŁ:
1. Przygotować roztwór blokujący mieszając 1 część ChemiBLOCKER z 1 częścią 1X femto-TBST/PBST (TBST lub PBST również działają) do blokowania membran PVDF. W przypadku membran nitrocelulozowych zmieszaj 1 część ChemiBLOCKER z 3 częściami 1X femto-TBST (TBST lub PBST również działają). Uwaga: ChemiBLOCKER może być używany w wielu różnych rozcieńczeniach, może być konieczna pewna optymalizacja. ChemiBLOCKER NIE jest zalecany do badań fosfobiałkowych, ponieważ zawiera fosforylowane białka.
2. Inkubować membranę w roztworze blokującym (10-20 ml) przez 60 minut w temperaturze pokojowej z wytrząsaniem w plastikowej torbie zamykanej termicznie.
3. Przygotować bufor do rozcieńczania przeciwciał (ADB). Dla membran PVDF zmieszać 1 część ChemiBLOCKER z 3 częściami 1X femto-TBST/PBST (TBST lub PBST również działają). Inkubować membranę w 5-10 ml pierwotnego przeciwciała, odpowiednio rozcieńczonego ADB, przez 90 minut w temperaturze pokojowej z wytrząsaniem.
4. Płukać membranę 3 razy w 50 ml 1X femto-TBST (TBST lub PBST również działają) przez 5 minut za każdym razem w temperaturze pokojowej z wytrząsaniem.
5. Inkubować membranę w 5-10 ml przeciwciała wtórnego, odpowiednio rozcieńczonego ADB, przez 90 minut w temperaturze pokojowej z wytrząsaniem.
6. Przemyć membranę jak w kroku #4, ale dodać jedno dodatkowe płukanie (łącznie 4 płukania).
7. Przepłukać membranę 3 razy szybko (30 sekund) w 50 ml czystej wody dejonizowanej za każdym razem, a następnie przetworzyć blot, używając systemu detekcji femto-LUCENT (lub ulubionego systemu).
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| packaging pkg of 1 L | packaging - | packaging - | packaging - |
| manufacturer/tradename ChemiBlock, Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) Southern blotting: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in ambient |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 156515-25G | 04061838742766 |
| 91332-50G-F | 04061832281209 |
| 156515-100G | 04061838742759 |
| 91332-250G-F | 04061832281193 |
| 91332-250G | 04061832281186 |
| 2170 | 04053252332289 |