Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 units | Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026Szczegóły
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
protein purification: suitable (concentration)
application(s)
sample preparation
shipped in
ambient
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
UPPA-II 30 mL
OrgoSol Buffer 50 mL
UPC-Wash 2.0 mL
UPC-SEED 0.3 mL
Precipitate Buffer I 2.0 mL
Precipitate Buffer II 0.5 mL
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein purification: suitable (concentration) | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable |
| application(s) sample preparation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20583-U | 04061833370353 |
| EPM1250-9902-1EA | 04061835081493 |
| EPM1250-9903-1EA | 04061835084210 |
| EPM1194-9906-1EA | 04061835080823 |
| EPM1194-9905-1EA | 04061835083282 |
| EPM1194-9907-1EA | 04061835078738 |
| EPM1194-9903-1EA | 04061835078677 |
| EPM1194-9904-1EA | 04061835080830 |
| EPM1194-9908-1EA | 04061835082742 |
| 213004-5G | 04061833545218 |
| 2100 | 04053252513046 |
| 764604-1G | 04061832923062 |
| 21284-U | 04061833534953 |
| Z673722-1EA | 04061833579145 |
| Z257575-1EA | 04061833293690 |
| EPM1194-9926-1EA | 04061835081264 |
| EPM1194-9924-1EA | 04061835081271 |
| EPM1194-9923-1EA | 04061835079117 |
| EPM1194-9909-1EA | 04061835078707 |
| EPM1191-9904-1EA | 04061835078745 |
| 12801-U | 04061833535332 |