Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 726,00 zł 544,50 zł |
Informacje o tej pozycji
544,50 zł
Cena katalogowa726,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Zestaw białkowy, photometric, 0.5-10 g/L (Protein), Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 250 tests
analyte chemical class(es)
proteins
measuring range
0.5-10 g/L (Protein)
technique(s)
photometry: suitable
pH
13.2 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Biuret Method)
storage temp.
2-8°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Biuret Method) | detection method - | detection method - | detection method - |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| measuring range 0.5-10 g/L (Protein) | measuring range - | measuring range - | measuring range - |
| usage sufficient for 250 tests | usage - | usage - | usage sufficient for ~50 manual assays |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1103070500 | 04022536123752 |