Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 199,00 zł |
Informacje o tej pozycji
199,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
description
RTECS - EK3150000
assay
≥98% (GC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white to off-white
solubility
methanol: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3(5-7)4(2)6/h7H,1-2H3/b5-3+
InChI key
FSEUPUDHEBLWJY-HWKANZROSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Ca2+ currents in adult rat cervical ganglion in a reversible and dose-dependent manner
Preparation Note
Other Notes
Sellin, L.C., and McArdle, J.J. 1994. Pharmacol. Toxicol.74, 305.
Zhu, Y., and Ikeda, S.R. 1993. Neurosci.Lett. 155, 24.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized solid | form crystalline solid | form solid |
| assay ≥98% (GC) | assay - | assay ≥97% (titration) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 10-30°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic) | storage condition OK to freeze |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 203984-500MG | 04055977219951 |