Przejdź do
554994
RHC-80267
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC50 = 4 nM) and in a variety of mammalian cells.
Synonim(y):
1,6- bis(cykloheksyloksyiminokarbonyloamino)heksan
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.51
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white to off-white
solubility
DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
InChI
1S/C20H34N4O4/c25-19(27-23-17-11-5-3-6-12-17)21-15-9-1-2-10-16-22-20(26)28-24-18-13-7-4-8-14-18/h1-16H2,(H,21,25)(H,22,26)
InChI key
RXSVYGIGWRDVQC-UHFFFAOYSA-N
General description
Selektywny inhibitor aktywności lipazy DAG w płytkach krwi psów (IC50 = 4 nM) i w różnych komórkach ssaków. Hamuje również indukowane glukozą i karbacholem uwalnianie insuliny z nienaruszonych wysepek. Inhibitor angiotensyny II (nr kat. 05-23-0101) i indukowanej ATP syntezy 6-keto-prostaglandyny F1α.
Biochem/physiol Actions
Docelowy IC50: 4 nM przeciwko aktywności lipazy DAG w płytkach krwi psów
Główny cel
Lipaza DAG
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: nie
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Shinoda, J., et al. 1997. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 17, 295.
Shinoda, J., et al. 1997. Eur. J. Endocrinol. 136, 207.
Konrad, R.J., et al. 1994. Biochemistry 33, 13284.
Mason-Garcia, M., et al. 1992. Am. J. Physiol.262, C1197.
Balsinde, J., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 15638.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R2028361551104550
ACA A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
Sigma-Aldrich
104550
ACA
description
Selective inhibitor of DAG lipase activity in canine platelets (IC50 = 4 nM) and in a variety of mammalian cells.
description
≥98% (HPLC), solid
description
The GSK-3 Inhibitor X, also referenced under CAS 740841-15-0, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
description
A cell-permeable inhibitor of phospholipase A2 that blocks epinephrine-stimulated thromboxane production in platelets.
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light, OK to freeze
Still not finding the right product?
Explore all of our products under RHC-80267
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)