Merck
907316
Sigma-Aldrich
GlcA-ABP
95%
Synonim(y):
Kwas (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(2-(difluorometylo)-4-(heks-5-ynamido)fenoksy)-3,4,5-trihydroksytetrahydro-2H-piran-2-karboksylowy, Mimetyk glukuronidowanego metabolitu, Sonda oparta na aktywności kwasu glukuronowego
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21F2NO8
Masa cząsteczkowa:
429.37
Kod UNSPSC:
12352101
Próba
95%
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Ta sonda oparta na aktywności kwasu glukuronowego (GlcA-ABP) jest glukuronidowanym mimetykiem metabolitu, który zapewnia wykrywanie in situ aktywnych β-glukuronidaz w mikrobiomie jelitowym. Sonda reaguje z resztami nukleofilowymi celu, a znacznik alkinowy umożliwia późniejsze bioortogonalne znakowanie za pomocą chemii kliknięć w celu wzbogacenia (np. znaczniki biotyny) lub obrazowania i sortowania komórek (np. znaczniki fluorescencyjne). Dzięki GlcA-ABP, Whidbey i wsp.[1] byli w stanie sparować sondę opartą na aktywności (ABP) z sortowaniem komórek aktywowanym fluorescencją (FACS; ABP-FACS) w celu identyfikacji taksonów aktywnych β-glukuronidazą w mikrobiocie jelitowej.
Obecnie w badaniach mikrobiomu jelitowego dostęp do subpopulacji i ich różnicowanie oraz ich relacje z biochemią gospodarza stanowią wyzwanie. Podejścia funkcjonalne i chemiczne, takie jak te z GlcA-ABP, stanowią narzędzie uzupełniające sekwencjonowanie genów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Christopher Whidbey et al.
Journal of the American Chemical Society (2018-12-14)
Commensal microorganisms in the mammalian gut play important roles in host health and physiology, but a central challenge remains in achieving a de-tailed mechanistic understanding of specific microbial contributions to host biochemistry. New function-based approaches are needed that analyze gut