Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Inhibitor BMP II, DMH1, The BMP Inhibitor II, DMH1, also referenced under CAS 1206711-16-1, controls the biological activity of BMP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
orange
solubility
DMSO: 16.6 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2ncc(c1)c5ccc(cc5)OC(C)C)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
InChI key
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 16.6 mg/mL | solubility DMSO: 50 mg/mL, light yellow | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility 2% HCl: 10 mg/mL, 2% acetic acid: 10 mg/mL, methanol: 3 mg/mL, DMSO: 4 mg/mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inhibitor BMP II, DMH1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 203646-5MG | 04055977204384 |