Przejdź do
D8946
DMH1
≥98% (HPLC), powder, BMP inhibitor
Synonim(y):
4-[6-(4-Isopropoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]quinoline, 4-[6-[4-(1-Methylethoxy)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
968,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20N4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.44
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Storage condition:
desiccated
968,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DMH1, ≥98% (HPLC)
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)OC(C=C1)=CC=C1C(C=N2)=CN3C2=C(C4=CC=NC5=C4C=CC=C5)C=N3
InChI
1S/C24H20N4O/c1-16(2)29-19-9-7-17(8-10-19)18-13-26-24-22(14-27-28(24)15-18)20-11-12-25-23-6-4-3-5-21(20)23/h3-16H,1-2H3
InChI key
JMIFGARJSWXZSH-UHFFFAOYSA-N
General description
DMH1 stimulates neurogenesis of human-induced pluripotent stem cells (hiPSCs) and suppresses the growth and metastasis of lung cancer. It blocks cellular autophagy responses.
Application
DMH1 has been used for bone morphogenetic protein (BMP) inhibition.
Biochem/physiol Actions
DMH1 is a highly selective Bone morphogenetic protein (BMP) inhibitor.
DMH1 is a highly selective Bone morphogenetic protein (BMP) inhibitor. DMH1 is a dorsomorphin analogue that exclusively targets the BMP but not the VEGF pathway.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1535SML1832475949
DMH1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D8946
DMH1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard H Row et al.
eLife, 7 (2018-06-08)
The mesodermal germ layer is patterned into mediolateral subtypes by signaling factors including BMP and FGF. How these pathways are integrated to induce specific mediolateral cell fates is not well understood. We used mesoderm derived from post-gastrulation neuromesodermal progenitors (NMPs)
Kwang Bo Jung et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(1), 111-122 (2017-09-01)
Human intestinal organoids (hIOs) derived from human pluripotent stem cells (hPSCs) have immense potential as a source of intestines. Therefore, an efficient system is needed for visualizing the stage of intestinal differentiation and further identifying hIOs derived from hPSCs. Here
Mylah Villacorte et al.
Development (Cambridge, England), 143(11), 1958-1970 (2016-04-14)
Thyroid follicles, the functional units of the thyroid gland, are delineated by a monolayer of thyrocytes resting on a continuous basement membrane. The developmental mechanisms of folliculogenesis, whereby follicles are formed by the reorganization of a non-structured mass of non-polarized
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D8946-5MG04061833590096
D8946-25MG04061833218419