Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1090,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL, light yellow
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CSC(NC(CCC)=C1)=NC1=O)NC2=CC=C(OC(F)F)C=C2
General description
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 50 mg/mL, light yellow | solubility methanol: 100 mg/mL, DMSO: 200 mg/mL | solubility methanol: 1 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Wybierz różne typy inhibitorów proteaz w zależności od potrzeb, aby zapobiec degradacji białek podczas izolacji i charakteryzacji oraz zabezpieczyć białka podczas przygotowywania próbek.
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 444293-10MG | 04055977186093 |