Przejdź do
200488
Chlorowodorek bestatyny
InSolution, ≥98%, a metalloprotease inhibitor
Synonim(y):
InSolutionBestatin, chlorowodorek, [(2S,3R)-3-amino-2-hydroksy-4-fenylobutanoilo]-Leu, HCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
954,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H24N2O4 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
308.37 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
954,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles, protect from light
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](C(O)=O)NC([C@@H](O)[C@H](N)CC1=CC=CC=C1)=O.[xHCl]
General description
Inhibitor metaloproteaz. Odwracalnie wiąże się z powierzchnią komórek i konkurencyjnie hamuje aminopeptydazy powierzchniowe, zwłaszcza aminopeptydazę B i aminopeptydazę leucynową. Działa również jako silny inhibitor aminopeptydazy N. Aktywuje makrofagi i limfocyty T. Ma właściwości przeciwnowotworowe. Skuteczny w stężeniu 1-10 µM. Dostępna jest również stała postać tego związku (nr kat. 200484).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
Metaloproteazy
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: nie
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako 50 mM (10 mg/580 µL) roztwór Bestatatin, HCl w H₂O.
Preparation Note
Po wstępnym pobraniu, podzielić na porcje i zamrozić (-20°C). Podwielokrotności są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Merck Index: 14, 9842.
Inoue, T., et al. 1994. J. Clin. Endocrinol. Metab.79, 171.
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203291474791371962
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
200488-10MG04055977221510