Przejdź do
196811
Peptyd hamujący Bax, kontrola ujemna
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5. Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Synonim(y):
BIP-NC, H-IPMIK-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
596,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H52N6O6S
Masa cząsteczkowa:
600.81
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
596,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
white
solubility
water: 1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Przepuszczalna dla komórek kontrola negatywna peptydu hamującego Bax, V5 (nr kat. 196810). Nie hamuje apoptozy, w której pośredniczy Bax (~200 µM).
Biochem/physiol Actions
Cel pierwotny
Kontrola negatywna peptydu hamującego Bax, V5 (nr kat. 196810)
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Packaging
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Physical form
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Preparation Note
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
H-Ile-Pro-Met-Ile-Lys-OH
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
197225480030208904
form
lyophilized solid
form
solid
form
lyophilized solid
form
lyophilized solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c