197225
Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable, Negative Control
A cell-permeable, mutated cpm-1285 peptide analog (Leu¹⁵¹ replaced by Ala) that does not induce apoptosis and displays nearly 15-fold reduction in Bcl-2 binding.
Synonim(y):
Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable, Negative Control, Decanoyl-KN¹⁴⁰LWAAQRYGREARRMSDEFEGSFKGL¹⁶⁵-OH, cpm-1285m, cpm-1285m, Decanoyl-KN¹⁴⁰LWAAQRYGREARRMSDEFEGSFKGL¹⁶⁵-OH
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
A negative control for Cat. No. 197220 (Bcl-2 Binding Peptide, Cell-Permeable).
Opakowanie
Ostrzeżenie
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1