Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Przewidywany termin wysyłki20 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Quality Level
form
solid
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])c1c(cccc1)OCCOc2c(cccc2)N(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C22H24N2O10.4Na/c25-19(26)11-23(12-20(27)28)15-5-1-3-7-17(15)33-9-10-34-18-8-4-2-6-16(18)24(13-21(29)30)14-22(31)32;;;;/h1-8H,9-14H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32);;;;/q;4*+1/p-4
InChI key
ZWSMLJACYSGFKD-UHFFFAOYSA-J
General description
Preparation Note
Other Notes
Li, L., et al. 1995. J. Cell Physiol. 163, 105.
Tymianski, M., et al. 1994. J. Neurophysiol. 72, 1973.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility - | solubility water: 100 mg/mL |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| color off-white | color light yellow | color - | color orange |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 196418-1GM | 04055977206470 |