Przejdź do
196419
BAPTA/AM
Membrane-permeable form of BAPTA.
Synonim(y):
Ester 1,2 bis( o-aminofenoksy)etano-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraoctowy kwasu tetra(acetoksymetylowego), Ester 1,2-bis(o-aminofenoksy)etano-N,N,Nʹ,Nʹ-tetraoctowy kwasu tetra(acetoksymetylowego)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Sprawdź dostępność w koszyku
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H40N2O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
764.68
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
1150,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CC(=O)OCOC(=O)C)(CC(=O)OCOC(=O)C)c1c(cccc1)OCCOc2c(cccc2)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C34H40N2O18/c1-23(37)47-19-51-31(41)15-35(16-32(42)52-20-48-24(2)38)27-9-5-7-11-29(27)45-13-14-46-30-12-8-6-10-28(30)36(17-33(43)53-21-49-25(3)39)18-34(44)54-22-50-26(4)40/h5-12H,13-22H2,1-4H3
InChI key
YJIYWYAMZFVECX-UHFFFAOYSA-N
General description
Membrane-permeable form of BAPTA. Can be loaded into a wide variety of cells, where it is hydrolyzed by cytosolic esterases and is trapped intracellularly as the active chelator BAPTA.Prevents cocaine-induced ventricular fibrillations. Abolishes vitamin D3-induced increase in intracellular Ca2+. Induces inactivation of protein kinase C. Also inhibits thapsigargin-induced apoptosis in rat thymocytes.
Application
  • Zależna od TRPV1 aktywność antyproliferacyjna ekstraktów z Maclura pomifera w liniach komórkowych raka piersi z dodatnim receptorem estrogenowym obejmuje wiele szlaków apoptotycznych...: Badanie to bada, w jaki sposób BAPTA/AM, chelator wapnia, przyczynia się do działania antyproliferacyjnego poprzez regulację TRPV1 i szlaków apoptotycznych w komórkach raka piersi (Rumpa et al., 2024).
  • Mitochondrialny uniporter wapnia promuje starzenie się nerek u myszy poprzez indukowanie starzenia się komórek kanalików nerkowych za pośrednictwem mitochondrialnego wapnia...: Badania podkreślają rolę BAPTA/AM w łagodzeniu mitochondrialnego przeciążenia wapniem, które jest związane ze starzeniem się komórek i procesami starzenia w komórkach nerkowych (Xiong et al., 2024).
  • TRPV3 ułatwia lipolizę i łagodzi otyłość wywołaną dietą poprzez aktywację osi sygnałowej NRF2/FSP1...: W artykule omówiono rolę BAPTA/AM w modulacji kanałów TRPV3, co prowadzi do zwiększonej lipolizy i ochrony przed otyłością poprzez szlak NRF2/FSP1 (Hu et al., 2024).
  • Nanomedycyny podwójnie ukierunkowane na stan zapalny i komórki rakowe w synergistycznym leczeniu ostrego zapalenia trzustki poprzez regulację homeostazy Ca(2+) i hamowanie autodestrukcji trzustki...: BAPTA/AM jest wykorzystywany do regulacji homeostazy wapnia, zapobiegając w ten sposób stanom zapalnym i autodestrukcji w leczeniu ostrego zapalenia trzustki (Wang et al., 2024).
  • IP(3)R-Mediated Calcium Release Promotes Ferroptotic Death in SH-SY5Y Neuroblastoma Cells...: W tym badaniu zbadano, w jaki sposób BAPTA/AM hamuje uwalnianie wapnia za pośrednictwem IP3R, zmniejszając w ten sposób ferroptotyczną śmierć komórek neuroblastoma (Campos et al., 2024).
Packaging
Packaged under inert gas
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot, purge with inert gas and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Other Notes
Bissonnette, M., et al. 1994. Am. J. Physiol.267, G465.
Jiang, S., et al. 1994. Exp. Cell Res.212, 84.
Billman, G.E. 1993. Am. J. Physiol. 265, H1529.
Dieter, P., et al. 1993. Biol. Chem. Hoppe Seyler 374, 171.
Harrison, S.M., and Bers, D.M. 1987. Biochim. Biophys. Acta 925, 133.
Harrison, S.M., and Bers, D.M. 1987. J. Biophys.51, 102A.
Marban, E., et al. 1986. J. Clin. Invest.78, 1185.
Tsien, R.Y. 1981. Nature290, 527.
Tsien, R.Y. 1980. Biochemistry19, 2396.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Irritant (B)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1076203895324759
BTS A potent inhibitor of Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase (IC50 = ~ 5 µM) and reversibly blocks the gliding motility.
Sigma-Aldrich
203895
BTS
description
Membrane-permeable form of BAPTA.
description
≥95% (HPLC)
description
A potent inhibitor of Ca2+-stimulated myosin S1 ATPase (IC50 = ~ 5 µM) and reversibly blocks the gliding motility.
description
The Elastase Inhibitor IV, also referenced under CAS 127373-66-4, controls the biological activity of Elastase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
form
solid
form
powder
form
crystalline solid
form
solid
assay
≥90% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 200 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BAPTA/AM
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)