Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 483,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
483,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
product line
EMPARTA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat), 1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for routine analytical applications)
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
- Przegrupowanie winylocyklopropan-cyklopenten (VCP-CP) wspomagane katalizą rodnika boronylowego wspomaganą pirydyną...: W tym badaniu zbadano przegrupowanie VCP-CP ułatwione przez katalizę rodnika boronylowego wspomaganą pirydyną, podkreślając jego implikacje dla chemii syntetycznej i potencjalne zastosowania w wydajnym tworzeniu złożonych struktur molekularnych (Li et al., 2024).
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.0% |
| solubility soluble 1000 g/L | solubility - | solubility soluble 1000 g/L | solubility water: soluble |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 115 °C/1013 hPa | bp 115 °C/1013 hPa | bp 115 °C/1013 hPa | bp 115 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1946010500 | 04027269684013 |
| 1946012500 | 04027269684020 |