Przejdź do
1.07462
Pirydyna
EMPLURA®
Synonim(y):
Azyna, azabenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
737,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
115 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
26.7 hPa ( 25 °C)
737,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
Quality Level
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat), 1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.01%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
solubility
soluble 1000 g/L
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Pyridine EMPLURA® grade product) to związek heterocykliczny stosowany jako rozpuszczalnik w podstawowych pracach laboratoryjnych i zastosowaniach produkcyjnych. Oferuje odpowiednie specyfikacje z najbardziej powszechnymi parametrami i jest dostępny w małych opakowaniach, a także w ilościach hurtowych.
Application
  • Woltamperometryczne oznaczanie metochlorku pirydyno-2-aldoksymu na elektrodzie z węgla szklistego modyfikowanej zeolitem domieszkowanym żelazem(III)...: Demonstruje wykorzystanie związków opartych na pirydynie do poprawy elektrochemicznego wykrywania środków chemicznych, pokazując ich zastosowanie w toksykologii i analizie chemicznej (Mehretie et al., 2012).
  • Analiza kryminalistyczna barwników antrachinonowych, azowych i metalokompleksowych z włókien nylonowych za pomocą mikroekstrakcji i elektroforezy kapilarnej...: Pirydyna jest wykorzystywana w opracowywaniu metod analitycznych do zastosowań kryminalistycznych, ilustrując jej rolę w zaawansowanej charakterystyce materiałów i analizie miejsc zbrodni (Stefan et al., 2009).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0,982 - 0,984
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,01 %
Woda: ≤ 0,1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
36057033553-MPHR1558
Pyridine EMPLURA®
Supelco
1.07462
Pyridine
Pyridine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
Pyridine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
solubility
soluble 1000 g/L
solubility
water: soluble
solubility
H2O: in accordance
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
115 °C/1013 hPa
bp
115 °C (lit.)
bp
115 °C (lit.)
bp
115 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirydyna
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
107462250004022536091013
107462100004022536091006
107462602604022536091037
107462919004027269122003