Przejdź do
1.09728
Pirydyna
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Azyna, azabenzen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
142,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
727,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
97 650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
115 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
26.7 hPa ( 25 °C)
142,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
482 °C
potency
891 mg/kg LD50, oral (Rat), 1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% Ammonia (NH3), ≤0.01% Piperidine (GC), ≤0.1% Water, ≤0.2% 2-Picoline (GC)
evapn. residue
≤0.002%
color
clearAPHA: ≤10
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.00005%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
n1ccccc1
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
Rozpuszczalniki klasy EMSURE nadają się do szerokiego spektrum klasycznych zastosowań laboratoryjnych i są często używane w regulowanych i bardzo wymagających zastosowaniach laboratoryjnych. EMSURE zapewnia najlepsze na świecie i najobszerniejsze specyfikacje produktów. Deklarujemy, że nasz asortyment EMSURE jest zgodny z ACS, z częścią odczynnikową Farmakopei Europejskiej (Reag. Ph Eur), a także z normami ISO.
Application
  • Enancjoselektywne rozdzielanie aminokwasów jako biomarkerów wskazujących na życie w środowiskach pozaziemskich..: Badania nad wykorzystaniem chromatografii opartej na pirydynie do enancjoselektywnego rozdzielania aminokwasów, co może pomóc w poszukiwaniu życia pozaziemskiego poprzez analizę chiralności aminokwasów (Pietrogrande, 2013).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,5 %
Tożsamość (IR): odpowiada
Wygląd: klarowny
Kolor: ≤ 10 Hazen
Rozpuszczalność w wodzie: odpowiada
Temperatura wrzenia: 114 - 116 °C
Substancje redukujące: odpowiada
Amoniak (NH₃): ≤ 0.002 %
2-Pikolina (GC): ≤ 0,2 %
Piperydyna (GC): ≤ 0,01 %
Chlorek (Cl): ≤ 0.0005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,00005 %
B (Bor): ≤ 0,000002 %
Ba (Bar): ≤ 0.00001 %
Ca (Wapń): ≤ 0.00005 %
Cd (Kadm): ≤ 0.000005 %
Co (Kobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chrom): ≤ 0.000002 %
Cu (Miedź): ≤ 0.000002 %
Fe (Żelazo): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnez): ≤ 0.00001 %
Mn (Mangan): ≤ 0.000002 %
Ni (Nikiel): ≤ 0.000002 %
Pb (Ołów): ≤ 0.00001 %
Sn (Cyna): ≤ 0.00001 %
Zn (Cynk): ≤ 0.00001 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0.002 %
Woda: ≤ 0.1 %
Other Notes
Odkryj EMSURE - aby być więcej niż pewnym!
Zapoznaj się z różnymi akcesoriami i sprzętem z zakresu bezpieczeństwa laboratoryjnego do bezpiecznego obchodzenia się z rozpuszczalnikami, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa już od pierwszego użycia.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.94601360570PHR1558
Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.09728
Pyridine
Pyridine for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.94601
Pyridine
Pyridine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
Pyridine
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
autoignition temp.
482 °C
autoignition temp.
482 °C
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 13.2 °C), 20 mmHg ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirydyna
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
20159-100ML-F04061837885556
20159-500ML-F04061837885563
230707-18L-C04061837880674
230707-100ML04061837880667
230707-20L04061837880698
230707-18L-KL04061837880681
230707-4X25ML04061837880704
230707-4X100ML04061838782854
230707-8L04061837880728
302120-PZ04061823822282
710776-100ML04061837674976
939412-100ML04065271876675
186171-4X25ML04061838757951
186171-800ML04061837880018
230707-PZ04061826597293
230715-800ML04061837880766
230707-800ML04061837880711
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?