Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 555,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3290,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 660,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 82 670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Form:
lyophilized solid
Biological source:
(Streptomyces avidinii)
555,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
(Streptomyces avidinii)
Quality Segment
form
lyophilized solid
specific activity
≥10 units/mg protein
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
A high affinity biotin binding protein (Kd approximately 10-15) that is stable over wide pH and temperature ranges. Each molecule of streptavidin binds 4 molecules of biotin. Streptavidin lacks the carbohydrate side chains present on avidin and has an isoelectric point nearer to neutrality (pI of 5.5-6.5 versus 10 for avidin). Consequently, streptavidin frequently exhibits lower levels of non-specific binding than avidin. The extinction coefficient of a 1% solution at 280 nm is 32.
A high-affinity biotin binding protein.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C) for long term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Aqueous stock solutions are stable for 6 months at 4°C and for up to 2 years at -20°C.
Reconstitute in H₂O or 1 mM NaHCO₃, pH 9.0 at twice the final concentration and then dilute with an equal volume of 2X buffer.
Other Notes
Eberle, J. and Seibl, R. 1992. J. Virol. Methods 40, 347.
Gudibande, S.R., et al. 1992. Mol. Cell. Probes. 6, 495.
Nesbitt, S.A. and Horton, M.A. 1992. Anal. Biochem. 206, 267.
Roth, J., et al. 1992. Histochemistry 98, 229.
Sano, T., et al. 1992. Science 258, 120.
Scouten, W.H. and Konecny, P. 1992. Anal. Biochem. 205, 313.
Srivastava, P., et al. 1992. Cytometry 13, 711.
Gudibande, S.R., et al. 1992. Mol. Cell. Probes. 6, 495.
Nesbitt, S.A. and Horton, M.A. 1992. Anal. Biochem. 206, 267.
Roth, J., et al. 1992. Histochemistry 98, 229.
Sano, T., et al. 1992. Science 258, 120.
Scouten, W.H. and Konecny, P. 1992. Anal. Biochem. 205, 313.
Srivastava, P., et al. 1992. Cytometry 13, 711.
One unit is defined as the amount of streptavidin required to bind 1.0 µg of D-Biotin at pH 7.0.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source (Streptomyces avidinii) | biological source chicken | biological source - | biological source - |
| form lyophilized solid | form lyophilized solid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 189730-1GM | 04055977221954 |
| 189730-1MG | 04055977221961 |
| 189730-10MG | 04055977221978 |
| 189730-100MG | 04055977221985 |