Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 931,00 zł | |
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
931,00 zł
conjugate
FITC conjugate
Quality Level
form
lyophilized powder
extent of labeling
2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Application
Packaging
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 20-40 μg/mL, indirect immunofluorescence: 1:200 | technique(s) direct ELISA: 1:50,000 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate FITC conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| extent of labeling 2-4 mol fluorescein isothiocyanate per mol avidin | extent of labeling - | extent of labeling 3-5.5 mol fluorochrome per mol protein | extent of labeling 0.7-2.0 mol peroxidase per mol avidin |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A2901-5MG | 04061835553211 |
| A2901-10MG | 04061835553204 |