Przejdź do
189725
Awidyna, białko jaja kurzego
Synonim(y):
Avidin, Egg White
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
492,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116133
NACRES:
NA.41
MDL number:
Form:
lyophilized solid
Biological source:
chicken
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 886
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
dilute buffer: 5 mg/mL, distilled water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Avidin is a tetrameric glycoprotein and an anti-nutrient found in the eggs of all oviparous vertebrates.[1] It constitutes 0.05–0.5% of the total protein in hen eggs. Avidin structure contains eight orthogonal antiparallel β-strands, a single disulfide bond, and a carbohydrate side chain.
Application
Avidin, Egg White has been used as a blocking agent in protein-binding assays.[2] It has also been used to form avidin-biotin linkage to conjugate gemcitabine onto microbubbles for drug delivery to in vivo model.[3]
Biochem/physiol Actions
Avidin can be used as a label for antibodies, fluorescent dyes, proteins,[4], and other molecules of interest to biochemists. The high binding affinity of avidin to biotin (vitamin H) causes the unavailability of biotin to microorganisms, which leads to the inhibition of their proliferation. This feature of avidin contributes to its antimicrobial property[1] and affects biotin absorption in the body, resulting in vitamin B7 deficiency.
Preparation Note
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Other Notes
One unit is defined as the amount of avidin that will bind 1 µg D-biotin at pH 8.9.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9207A7294A3151
biological source
chicken
biological source
egg white
biological source
avidin from egg white, enzyme from bovine (calf) intestine
biological source
avidin from egg white, enzyme from horseradish
form
lyophilized solid
form
aqueous glycerol suspension
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
dilute buffer: 5 mg/mL, distilled water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL, PBS: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
189725-100MG04055977221923
189725-10MG04055977221916