Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł |
Informacje o tej pozycji
749,00 zł
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 95%
color
violet
mp
220-221 °C (lit.)
solubility
pyridine: 1%
λmax
644-607 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
InChI
1S/C28H22N2O2/c1-17-7-11-19(12-8-17)29-23-15-16-24(30-20-13-9-18(2)10-14-20)26-25(23)27(31)21-5-3-4-6-22(21)28(26)32/h3-16,29-30H,1-2H3
InChI key
TVRGPOFMYCMNRB-UHFFFAOYSA-N
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 95 % | description ≥96% | description certified by the BSC | description Dye content ≥85 % |
| color violet | color - | color dark green | color blue-green |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| solubility pyridine: 1% | solubility - | solubility H2O: 1 mg/mL, blue | solubility H2O: 1 mg/mL |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| composition Dye content, 95% | composition - | composition Dye content, ≥90% | composition Dye content, ≥85% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Solvent Green 3
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?