Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 785,00 zł |
Informacje o tej pozycji
785,00 zł
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
composition
Dye content, 98%
mp
215-217 °C (lit.)
λmax
595 nm, 640 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CCNc1ccc(NCC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C18H18N2O2/c1-3-19-13-9-10-14(20-4-2)16-15(13)17(21)11-7-5-6-8-12(11)18(16)22/h5-10,19-20H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JUUJTYPMICHIEM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content 98 % | description anthraquinone dye | description certified by the BSC | description suitable for microscopy |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| assay ≥97.5% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| composition Dye content, 98% | composition Dye content, ~40-65% | composition Dye content, ≥82% | composition - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| mp 215-217 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?