Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 642,00 zł |
Informacje o tej pozycji
642,00 zł
Nazwa produktu
CombiSolvent Keto, suitable for Karl-Fischer titration
product line
Aquastar®
Quality Segment
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
transition temp
flash point 31 °C
density
0.924 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: volumetric | reaction suitability reaction type: water standard for Karl Fischer titration | reaction suitability reaction type: water standard for Karl Fischer titration | reaction suitability reaction type: volumetric |
| technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| density 0.924 g/cm3 at 20 °C | density 0.88 g/cm3 at 20 °C | density 0.92 g/cm3 at 20 °C | density 0.80 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
87.8 °F
flash_point_c
31 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
693-98-1
693-98-1
Protokoły
Summary application report for analysis of moisture in 1-Methyl-2-pyrrolidone.
Summary application report for analysis of moisture in Acetone
Summary application report for analysis of moisture in Formic acid
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1880071002 | 04022536910376 |
| 1880071000 | 04022536906522 |