For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.88051
Water Standard
0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
Synonim(y):
Water standard 0.1% for coulometric Karl Fischer Titration
Wybierz wielkość
515,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
515,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Water standard 0.1%, Certified Reference Material for coulometric Karl Fischer Titration 1 g ≙ 1 mg H₂O Aquastar®
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
ISO 17025, 17034
linia produktu
Aquastar®
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
287 °C (Information refers to the main component.)
granice wybuchowości
1.7-11.5 % (v/v) Information refers to the main component.)
metody
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
bp
119 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 31 °C (Information refers to the main component.)
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Packed in convenient 8 mL glass ampoules with 10 single-use ampoules in a box
- Supplied with a batch-specific certificate of analysis (CoA) having data on exact measured water content of the batch, uncertainty, method of analysis, the NIST batch, and minimum shelf life
- Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Directly traceable to SI unit (kg) and verified by SRM 2890 from NIST
Opakowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
odczynnik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
88.7 °F - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Temperatura zapłonu (°C)
31.5 °C - closed cup - Information refers to the main ingredient.
Produkty
New Aquastar® Karl Fischer Anolyte for precise and reproducible determination of low water content in the range of 10 ppm to 10000 ppm for cells without a diaphragm.
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protokoły
Karl Fischer titration offers accurate water content determination in hemp samples compared to the loss on drying method.
Miareczkowanie Karla Fischera zapewnia dokładne oznaczenie zawartości wody w próbkach konopi w porównaniu z metodą strat podczas suszenia.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Can this standard be used for volumetric Karl Fischer titration?
1 answer-
The water content of this standard is determined by coulometric Karl Fischer Titration according to ISO 760. Suitability for use in volumetric Karl Fischer has not been determined and analytical values reported in the Certificate of Analysis apply only to the coulometric method. The Water Standard Oven 1%, product 1.88054, is suitable for both volumetric and coulometric methods. Please see the link below to review this product option:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/188054Helpful?