Przejdź do
1.88008
Aquastar® CombiSolvent
one component methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration, Aquastar®
Synonim(y):
Kombinacja rozpuszczalników
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
431,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
948,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
431,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
CombiSolvent, methanol-free solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 12 °C
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.880201.880071.88021
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
density
0.924 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
pH
5.8-6.3 (20 °C in H2O)
pH
5.6 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
5.5 ( in H2O)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
693-98-1
CAS No.
693-98-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Summary application report for analysis of moisture in Dichloromethane, methylene chloride
Summary application report for analysis of moisture in Imidazole.
Accurately measure the moisture content in Phenol (C6H5OH) through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Wyświetl wszystkie protokoły
Produkty
Metody obejmujące ekstrakcję wewnętrzną, ekstrakcję zewnętrzną i piec Karla Fischera zapewniają dokładne oznaczanie zawartości wody poprzez miareczkowanie.
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
188008100004022536769912
188008250004022536778655