Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 554,00 zł |
Informacje o tej pozycji
554,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCCC(=O)C1CC2C(=O)CCCC2=O
InChI
1S/C13H16O4/c14-10-3-1-4-11(15)8(10)7-9-12(16)5-2-6-13(9)17/h8-9H,1-7H2
InChI key
ILUMEPMGPCKGHH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
apoptosis induction
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition OK to freeze, protect from light |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 178488-10MG | 04055977204780 |