Przejdź do
178462-M
Apolipoproteina C-II, ludzkie osocze, lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości
Native apolipoprotein C-II from human plasma. Found primarily in VLDL and chylomicrons. Functions as a cofactor for lipoprotein lipase.
Synonim(y):
Apo C-II
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Form:
lyophilized
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
water: soluble
storage temp.
−20°C
General description
Natywna apolipoproteina C-II z ludzkiego osocza. Występuje głównie w VLDL i chylomikronach. Działa jako kofaktor lipazy lipoproteinowej. Podwyższone poziomy Apo C-II w surowicy są powszechne w hiperlipoproteinemii typu I, III, IV i V. Niskie stężenie Apo C-II w surowicy wskazuje na zespół nerczycowy (choroba Tangiera).
Physical form
Liofilizowany z 10 mM NH₄HCO₃, pH 7,4.
Preparation Note
Przed liofilizacją należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby sprawdzić objętość specyficzną dla partii.
Other Notes
Brunzell, J.D. 1989. in The Metabolic Basis of Inherited Disease,6th Edition (Scriver, G.R., ed.) p. 1165, McGraw Hill, New York.
Le, N.A., et al. 1988. J. Lipid Res. 29, 669.
Jackson, R.L., and Holdsworth, G. 1986. Methods Enzymol.128, Rozdział 14.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7910178461178455
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
178462-50UG04055977205107