Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
1670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Natywna apolipoproteina A-II z ludzkiego osocza. Wykazano, że wiąże się z fosfolipidami podczas metabolizmu lipoprotein. Wypiera acylotransferazę lecytynowo-cholesterolową związaną z lipoproteiną. Wpływa na stany funkcjonalne HDL i przyczynia się do miażdżycy tętnic.
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C). Przechowywać nierozcieńczony.
Other Notes
Fu, L., et al. 2001. J. Histochem. Cytochem.49, 739.
Hedrick, C.C., and Lusis, A.J. 1994. Can. J. Cardiol.10, 453.
Breslow, J.L. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 8314.
Schultz, J.R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 21630.
Hedrick, C.C., and Lusis, A.J. 1994. Can. J. Cardiol.10, 453.
Breslow, J.L. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 8314.
Schultz, J.R., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 21630.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles | storage condition OK to freeze |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c