Przejdź do
17-613
ChIPAb+ p53 - przeciwciało z walidacją ChIP i zestaw starterów
from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 assays
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, WB
Citations:
11
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
clone
monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
53 kDa
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ p53 zawiera przeciwciało p53 podniesione przeciwko rekombinowanemu ludzkiemu p53, przeciwciało kontroli ujemnej (normalne mysie IgG) oraz startery qPCR flankujące miejsce wiązania Sp1 (do którego można rekrutować p531) w ludzkim promotorze p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A), amplifikujące produkt PCR o długości 105 par zasad. Przeciwciała p53 i przeciwciała kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z p53.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z nietraktowanych lub traktowanych aktynomycyną D (30 ng/ml, 6 godz.) komórek U2OS (3 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 1 μg mysiego anty-p53 i zestawu Magna ChIP® G (nr kat. 17-611). Immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z p53 została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP p21 flankujących ludzki promotor p21, który zawiera miejsce wiązania Sp1 (patrz rysunki).
Krotny wzrost jest stosunkiem znormalizowanych średnich ilości IP wyekstrahowanych z krzywych standardowych pochodzących z wejść każdej próbki chromatyny. Jak wcześniej opublikowano, asocjacja p53 z tym regionem promotora p21 wzrasta po leczeniu aktynomycyną D.
Analiza immunoprecypitacji chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z nieleczonych lub poddanych działaniu promieniowania UV (6 godzin, 50 dżuli/m2.) komórek U2OS (3 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 1 μg mysiego anty-p53 i zestawu Magna ChIP A (nr kat. 17-610).
Immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z p53 została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP p21 flankujących ludzki promotor p21, który zawiera miejsce wiązania Sp1 (patrz rysunki).
Krotny wzrost jest stosunkiem znormalizowanych średnich ilości IP wyekstrahowanych z krzywych standardowych pochodzących z wejść każdej próbki chromatyny. Aktywność immunoprecypitacji p53 związana z tym promotorem wzrasta wraz z traktowaniem UV, jak zaobserwowano w innych badaniach.
Zestaw ChIPAb+ p53 -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje p53 w typie dzikim i zmutowanych formach pochodzenia ludzkiego.
Packaging
25 testów na zestaw. ~1 μg na immunoprecypitację chromatyny
Physical form
Anty-p53 (mysia monoklonalna IgG). Jedna fiolka zawierająca 25 μg białka A oczyszczonej mysiej IgG2a w 25 μL buforu do przechowywania (PBS, pH 7,4, zawierający 0,05% azydku sodu i 1 mg/ml BSA). Przechowywać w temperaturze -20°C.
Normalne mysie IgG. Jedna fiolka zawierająca 25 μg normalnej mysiej IgG w 25 μL objętości. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP p21. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM każdego primera specyficznego dla regionu ludzkiego promotora p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A). Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: GTG GCT CTG ATT GGC TTT CTG
REV: CTG AAA ACA GGC AGC CCA AG
Format: Oczyszczony
Protein A purified
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania
Analysis Note
Kontrola
Zawierała przeciwciało kontroli ujemnej, mysią normalną IgG i startery kontrolne specyficzne dla ludzkiego promotora p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A).
Routinely evaluated by chromatin immunoprecipitation and immunoblot on RIPA lysate of human Raji cells.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17-60817-60417-10061
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, Xenopus
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
clone
monoclonal
UniProt accession no.
P04637
UniProt accession no.
Q13547
UniProt accession no.
Q9UJU2
UniProt accession no.
Q01094
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Mai Nhu Uyen Le et al.
Data in brief, 50, 109499-109499 (2023-09-04)
The tumor suppressor p53 exerts its role mainly as a transcription factor. The TP53 gene, which encodes the p53 protein, is the most commonly mutated gene in human cancers, particularly triple negative breast cancer (TNBC). Variations in the TP53 gene
Neha Parikh et al.
The Journal of pathology, 232(5), 522-533 (2014-01-01)
Mutations in the TP53 tumour suppressor gene occur in half of all human cancers, indicating its critical importance in inhibiting cancer development. Despite extensive studies, the mechanisms by which mutant p53 enhances tumour progression remain only partially understood. Here, using
Martina Rossi et al.
Nucleic acids research, 52(12), 7261-7278 (2024-05-09)
RNA modifications, including N6-methyladenosine (m6A), critically modulate protein expression programs in a range of cellular processes. Although the transcriptomes of cells undergoing senescence are strongly regulated, the landscape and impact of m6A modifications during senescence are poorly understood. Here, we
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17-61308436037125188