Merck
17-608
ChIPAb+ HDAC1 - przeciwciało z walidacją ChIP i zestaw starterów
culture supernatant, from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
mouse, human
Application:
ChIP, WB
Citations:
15
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
culture supernatant
clone
monoclonal
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
60 kDa
Wszystkie przeciwciała ChIPAb+ są indywidualnie walidowane pod kątem wytrącania chromatyny, w każdej partii, za każdym razem. Każdy zestaw przeciwciał ChIPAb+ zawiera startery kontrolne (testowane co partię za pomocą qPCR) w celu biologicznej walidacji wyników IP w kontekście specyficznym dla locus. Protokół qPCR i sekwencje starterów są dostarczane, umożliwiając badaczom walidację protokołów ChIP przy użyciu naszego przeciwciała w kontekście chromatyny. Każdy zestaw zawiera również ujemne przeciwciało kontrolne, aby zapewnić specyficzność reakcji ChIP.
Zestaw ChIPAb+ HDAC1 zawiera przeciwciało HDAC1, supernatant przeciwciała kontroli ujemnej (mysie IgG) oraz startery qPCR flankujące miejsce wiązania Sp1 w ludzkim promotorze p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A), amplifikujące produkt PCR o długości 105 par zasad. Przeciwciała HDAC1 i przeciwciała kontroli ujemnej są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być stosowane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z HDAC1.
Immunogen
Przeciwciało HDAC1 jest wytwarzane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom 467-482 mysiego HDAC1.
Application
Analiza immunoprecypitacji chromatyny:
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z nietraktowanych lub traktowanych aktynomycyną D (30 ng/ml, 6 godz.) komórek U2OS (3 X106 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 4 μL Mouse Anti-HDAC1 i zestawu Magna ChIP® G (nr kat. 17-611). Immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z HDAC1 została zweryfikowana przez qPCR przy użyciu starterów ChIP p21 flankujących ludzki promotor p21, który zawiera miejsce wiązania Sp1 (patrz rysunki).
Krotność zmniejszenia jest stosunkiem znormalizowanych średnich ilości IP wyekstrahowanych z krzywych standardowych pochodzących z wejść każdej próbki chromatyny. Jak wcześniej opublikowano, powiązanie HDAC1 z tym regionem promotora p21 zmniejsza się po leczeniu aktynomycyną D.
Analiza Western Blot:
Lizat komórek 3T3/A31 został rozdzielony przez elektroforezę, przeniesiony na nitrocelulozę i sondowany anty-HDAC1 (1:2500). Białka wizualizowano przy użyciu koziego przeciwciała anty-mysiego sprzężonego z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji (patrz rysunki).
Zestaw ChIPAb+ HDAC1 -ChIP Validated Antibody & Primer Set zawiera przeciwciało i specyficzne kontrolne startery PCR.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
HDAC1
Packaging
10 testów na zestaw, ~4 μl na immunoprecypitację chromatyny
Physical form
Anty-HDAC1 (mysia monoklonalna IgG1, supernatant). Jedna fiolka zawierająca 40 μl supernatantu hodowli z 0,05% azydkiem sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Supernatant negatywnej kontroli ChIP. Jedna fiolka zawierająca 40 uL supernatantu zawierającego mysie IgG z 0,05% azydkiem sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery ChIP p21. Jedna fiolka zawierająca 75 μL 5 μM każdego startera specyficznego dla regionu ludzkiego promotora p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A). Przechowywać w temperaturze -20°C.
P21 Forward: CCC ACA GCA GAG GAG AAA GAA
P21 Reverse: CTG GAA ATC TCT GCC CAG ACA
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania
Analysis Note
Kontrola
Zawierała supernatant mysiego przeciwciała kontrolnego IgG i startery kontrolne specyficzne dla ludzkiego promotora p21 (WAF1/CIP1/CDKN1A).
Routinely evaluated by chromatin immunoprecipitation on U2OS cells and immunoblot on 3T3/A31 nuclear lysate.
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Penglong Cao et al.
Translational oncology, 41, 101870-101870 (2024-01-24)
Low expression levels of breast cancer metastasis suppressor 1 like (BRMS1L) have been associated with the growth of cancer cells. However, the mechanisms underlying the role of BRMS1L as an antitumour transcription factor in the progression of NSCLC have not
Thomas Rauen et al.
The Journal of biological chemistry, 286(50), 43437-43446 (2011-10-26)
IL-17A is a proinflammatory cytokine that is produced by specialized T helper cells and contributes to the development of several autoimmune diseases such as systemic lupus erythematosus (SLE). Transcription factor cAMP-responsive element modulator (CREM)α displays increased expression levels in T
Q Cao et al.
Oncogene, 27(58), 7274-7284 (2008-09-23)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is a critical component of the polycomb-repressive complex 2 (PRC2), which is involved in gene silencing and histone H3 lysine 27 methylation. EZH2 has a master regulatory function in controlling such processes as stem
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17-60804053252371011