Przejdź do
1.72574
Wodorowęglan potasu
for table water, FCC, E 501
Synonim(y):
Wodorowęglan potasu
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
643,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E501
EC Index Number:
206-059-0
MDL number:
643,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
reg. compliance
FCC
Quality Level
form
powder
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
362 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
General description
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
Application
Potassium hydrogen carbonate with a low bromide level can be used to remineralize desalinated sea water to produce table water.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.048521.048541548134
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
form
-
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
pH
-
solubility
362 g/L
solubility
362 g/L
solubility
362 g/L
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodorowęglan potasu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
172574902504027269013851