Przejdź do
1.04852
Potassium hydrogen carbonate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 501
Synonim(y):
Potassium hydrogen carbonate, Potassium bicarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
480,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
500 kg
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KHCO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.12
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E501
EC Index Number:
206-059-0
MDL number:
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
362 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Potassium hydrogen carbonate (synonym potassium bicarbonate) is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, potassium hydrogen carbonate is primarily used as a source of carbon dioxide in oral formulations such as effervescent tablets or granules.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
154813443158360339
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
solid
form
-
form
solid
form
powder or crystals
solubility
362 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 362 g/L at 25 °C
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
BioUltra
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium hydrogen carbonate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104852902904022536952611
104852901004022536904221
104852100004027269129804
104852950004022536952628