Przejdź do
1.71202
Termoreaktor
number of holes 2X12 hole, Spectroquant® TR 620
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41102404
10 130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 620
technique(s)
photometry: suitable
General description
2 x 12 holes in 2 heating zones, temperature and time separately controllable for each zone, 7 preinstalled programmes and 8 freely selectable programmes TR 620 Spectroquant®
The Spectroquant Thermoreactor TR 620 is designed for the digestion up to 24 samples simultaneously. Precisely controlled thermal digestion is a key sample preparation step during the determination of COD, TOC, total contents of cadmium, chromium, cyanide, iron, lead, nickel, nitrogen, phosphorus, silver, or zinc using our high quality Spectroquant Test Kits.
The Spectroquant Thermoreactor TR 620 features two separate heating blocks, which can be individually controlled. Thereby, the Thermoreactor TR 620 enables users to set up and perform two different digestion programs at the same time – enhancing flexibility and reducing waiting times.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.71201EP63360000151.71200
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
photometry: suitable
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 620
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 420
manufacturer/tradename
Eppendorf® 6336000015 (EU)
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 320
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Termoreaktor
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
171202000104022536769226