Przejdź do
1.71201
Termoreaktor
number of holes 24 hole, Spectroquant® TR 420
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41102404
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 420
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
General description
24 holes, 7 preinstalled programmes and 8 freely selectable programmes TR 420 Spectroquant®
The Spectroquant Thermoreactor TR 420 is designed for the digestion up to 24 samples simultaneously. Precisely controlled thermal digestion is a key sample preparation step during the determination of COD, TOC, total contents of cadmium, chromium, cyanide, iron, lead, nickel, nitrogen, phosphorus, silver, or zinc using our high quality Spectroquant Test Kits.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.712001.712031.71202
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 420
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 320
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 620
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Termoreaktor
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
171201000104022536769219