Przejdź do
1.71200
Termoreaktor
number of holes 12 hole, Spectroquant® TR 320
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41102404
5740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 320
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
General description
12 holes, 7 preinstalled programmes: 148 °C (20, 120 min), 150 °C (120 min), 120 °C (30, 60, 120 min), 100 °C (60 min) TR 320 Spectroquant®
The Spectroquant Thermoreactor TR 320 is designed for the digestion up to 12 samples simultaneously. Precisely controlled thermal digestion is a key sample preparation step during the determination of COD, TOC, total contents of cadmium, chromium, cyanide, iron, lead, nickel, nitrogen, phosphorus, silver, or zinc using our high quality Spectroquant Test Kits.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.712011.712031.71202
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 320
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 420
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 620
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Termoreaktor
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Soil analysis to determine nitrogen (total) content using Spectroquant® Nitrogen Test Kit and Spectroquant® Prove spectrophotometers by phosphorus molybdenum blue method.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
171200000204027269690502
171200000104022536769202