Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 assays | Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
clone
polyclonal
species reactivity
Saccharomyces cerevisiae, human, yeast
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (most common)
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Zestaw ChIPAb+ Acetyl Histone H3 (Lys23) zawiera przeciwciało Acetyl Histone H3 (Lys23), normalną surowicę króliczą i startery kontrolne, które amplifikują region 166 bp ludzkiego promotora GAPDH. Acetyl Histone H3 (Lys23) i kontrole ujemne są dostarczane w skalowalnym rozmiarze reakcji "per ChIP" i mogą być wykorzystane do funkcjonalnej walidacji wytrącania chromatyny związanej z acetylo-histonem H3 (Lys23).
Immunogen
Application
Reprezentatywne dane partii.
Sonikowaną chromatynę przygotowaną z komórek HeLa (1 X 10E6 równoważników komórek na IP) poddano immunoprecypitacji chromatyny przy użyciu 2 µL normalnej surowicy króliczej lub 2 µL anty-acetylo-histonu H3 (Lys23) i zestawu Magna ChIP® A (nr kat. 17-610). Pomyślna immunoprecypitacja fragmentów DNA związanych z acetylo-Histonem H3 (Lys23) została zweryfikowana za pomocą qPCR przy użyciu starterów kontrolnych specyficznych dla ludzkiego regionu promotora GAPDH jako locus dodatniego i starterów MyoD jako locus ujemnego. Dane przedstawiono jako procentowy wkład każdej próbki IP w stosunku do chromatyny wejściowej dla każdego amplikonu i próbki ChIP, jak wskazano.
Szczegółowe informacje dotyczące eksperymentu można znaleźć w protokole EZ-Magna ChIP A (nr kat. 17-408) lub EZ-ChIP (nr kat. 17-371).
Analiza Western Blot:
Reprezentatywne dane partii.
Ekstrakty kwasowe z komórek HeLa poddanych działaniu maślanu sodu (Lane 1, nr kat. 17-305) i rekombinowany histon H3 (Lane 2, nr kat. 14-494) poddano sondowaniu anty-acetylo-histonem H3 (Lys23) (rozcieńczenie 1:100 000).
Strzałka wskazuje acetylo-histon H3 (~17 kDa)
Dot Blot:
Reprezentatywne dane partii.
40 ng i 4 ng peptydów histonowych z różnymi modyfikacjami (patrz tabela 1) przeniesiono na membranę PVDF i sondowano przeciwciałem anty-acetylo-histonowym H3 (Lys23) (rozcieńczenie 1:2000). Białka wizualizowano przy użyciu koziej anty-króliczej IgG sprzężonej z HRP i systemu detekcji chemiluminescencji. Pokazano obraz z 60-sekundowej ekspozycji.
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Normalna surowica królicza. Jedna fiolka 100 μL surowicy odpornościowej zawierającej 0,05% azydku sodu. Przechowywać w temperaturze -20°C.
Primery kontrolne, ludzki promotor GAPDH. Jedna fiolka zawierająca 75 μL po 5 μM starterów specyficznych dla ludzkiego promotora GAPDH. Przechowywać w temperaturze -20°C.
FOR: TAC TAG CGG TTT TAC GGG CG
REV: TCG AAC AGG AGC AGA GAG CGA
Preparation Note
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Zawiera normalną surowicę króliczą i startery specyficzne dla ludzkiego promotora GAPDH.
Representative lot data.
Sonicated chromatin prepared from HeLa cells (1 X 10E6 cell equivalents per IP) were subjected to chromatin immunoprecipitation using 2 µL of either normal rabbit serum, or 2 µL Anti-acetyl-Histone H3 (Lys23) and the Magna ChIP® A Kit (Cat. # 17-610). Successful immunoprecipitation of acetyl-Histone H3 (Lys23) associated DNA fragments was verified by qPCR using Control Primers specific for the human GAPDH promoter region
Please refer to the EZ-Magna ChIP A (Cat. # 17-408) or EZ-ChIP (Cat. # 17-371) protocol for experimental details.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone polyclonal | clone CMA309, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity Saccharomyces cerevisiae, human, yeast | species reactivity vertebrates, human | species reactivity mouse, bovine, Saccharomyces cerevisiae, human | species reactivity Saccharomyces cerevisiae, yeast, human |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form serum |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Powiązane treści
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17-10112 | 04053252415890 |