Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 96 assays | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4820,00 zł
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Quality Level
General description
Application
Features and Benefits
- Kompletny zestaw materiałów do 96 reakcji ChIP
- Mieszanka kulek białkowych A+G do ChIP z szerszym zakresem przeciwciał niż same A lub G
- Niskie wymagania dotyczące chromatyny: 10 000 do 100 000 komórek na reakcję
- Zawiera ujemne i dodatnie przeciwciała kontrolne oraz zestaw starterów kontrolnych w celu uproszczenia walidacji procedury eksperymentalnej
- Zoptymalizowany, uproszczony protokół z tylko jednym buforem do sonikacji, IP lub płukania; oraz protokoły dla zautomatyzowanych systemów obsługi cieczyProtokoły do wykorzystania komórek lub tkanek
- Bezpośrednia analiza DNA bez dodatkowych etapów oczyszczania
- Zgodność z zatwierdzonymi zestawami przeciwciał i starterów ChIPAb+
Packaging
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Powiązane treści
Magna ChIP™ HT96 Kits for high throughput chromatin immunoprecipitation
Superior enrichment, low background. With performance proven for both qPCR and ChIP-seq analysis, the Magna ChIP™ HiSens kit may be the only ChIP kit you’ll ever need. Outperforming any competing kit, this revolutionary approach to ChIP enables enrichment from both low and high amounts of input chromatin while also delivering low backgrounds and high signal-to-noise ratios for ultra-sensitive detection.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 17-10078 | 04053252012136 |