Przejdź do
17-10077
Zestaw do immunoprecypitacji chromatyny Magna ChIP® HT96
The Magna ChIP HT96 kit allows the performance of chromatin Immunoprecipitation in a 96-well plate-based format.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
96 assays
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4560,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
4560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Magna ChIP®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
dry ice
General description
Zestaw Magna ChIP HT96 umożliwia przeprowadzenie immunoprecypitacji chromatyny w formacie 96-dołkowej płytki. To niezawodne, usprawnione podejście działa zarówno w przypadku komórek, jak i tkanek i może być wykonywane przy użyciu pipety wielokanałowej lub zautomatyzowanego urządzenia do obsługi cieczy. Każdy zestaw zawiera kompletny zestaw zwalidowanych, kontrolowanych jakościowo odczynników oraz szczegółowy protokół.
Cechy i korzyści
  • Kompletny zestaw materiałów do 96 reakcji ChIP
  • Mieszanka kulek białkowych A+G do ChIP z szerszym zakresem przeciwciał niż same A lub G.
  • Niskie wymagania dotyczące chromatyny: 10 000 do 100 000 komórek na reakcję
  • Zoptymalizowany, uproszczony protokół z tylko jednym buforem do sonikacji, IP lub płukania; oraz protokoły dla zautomatyzowanych systemów obsługi cieczy
  • Protokoły do wykorzystania komórek lub tkanek
  • Bezpośrednia analiza DNA bez dodatkowych etapów oczyszczania
  • Zgodność z zatwierdzonymi zestawami przeciwciał i starterów ChIPAb+
Application
Używany do wykrywania/ilościowania: Białko A+G
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Packaging
Pojemność zestawu: 96 testów immunoprecypitacji chromatyny
Physical form
Dwa pudełka zawierające wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia 96 reakcji immunoprecypitacji chromatyny w formacie płytki 96-dołkowej. Dostarczone bufory są wystarczające do wygenerowania 24 pojedynczych reakcji przygotowania chromatyny przy użyciu 15 cm płytek z hodowanymi komórkami lub próbkami tkanek.
Preparation Note
Po otrzymaniu składniki należy przechowywać w temperaturach wskazanych na etykietach. Składniki zestawu zachowują stabilność przez 1 rok od daty wysyłki, jeśli są przechowywane zgodnie z zaleceniami.
Other Notes
Magna ChIP protein A/G magnetic beads
HT96 Nuclei Isolation Buffer
HT96 ChIP Buffer (Sonication/ChIP/Wash)
Low Stringency IP Wash Buffer
HT96 ChIP Elution Buffer
Proteinase K Solution
Protease Inhibitor Cocktail III
10X Glycine
10X PBS
96 Well ChIP Plate
96 Well Thermal Plate
Plate Seal
Strip Caps
Legal Information
MAGNA CHIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
pictograms
Exclamation mark
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 3
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)