Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Quality Level
grade
reference material
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Os in 7% HCl
technique(s)
ICP: suitable
density
1.034 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
. Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony https://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Other Notes
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań workflow dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| density 1.034 g/cm3 at 20 °C | density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density 1.013 g/cm3 at 20 °C | density 1.013 g/cm3 at 20 °C |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
12125-08-5
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1703380100 | 04022536760711 |