Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 618,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
618,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L P in H2O
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Application
Wzorzec fosforu może być stosowany jako wzorzec kalibracyjny do oznaczania fosforu w próbkach białek metodą kwadrupolowej spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-QMS).
The phosphorus ICP standard may be used as following:
- Estimation of metals and phosphorus in vegetable seeds by ICP-OES and ICP-MS
- Inductively coupled plasma quadrupole-based mass spectrometry (ICP-QMS) based quantification of phosphorus in protein samples
- Development and validation of an inductively coupled plasma -optical emission spectroscopy (ICP-OES) method for the determination of rare earth elements, thorium, yttrium, and phosphorus in monazite samples
- Comparative analysis of inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) and colorimetry for the determination of total and extractable phosphorus in soils
- Electrochemical measurement of dissolved phosphorus in canal water samples
- Determination of phosphorus and potassium content of commercial inorganic fertilizers by ICP-OES
Analysis Note
1000 mg/L P w wodzie, przygotowany z H3PO4 o wysokiej czystości i wody.
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów z naszej oferty ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź stronę internetową standardów ICP i AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań przepływu pracy dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Szczegółowe informacje na temat naszych kompletnych rozwiązań przepływu pracy dla ICP-AAS można znaleźć w naszej broszurze: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Dążąc do bardziej zrównoważonego rozwoju, wprowadzamy cyfrowe certyfikaty COA - pobierz je bezpośrednio z naszej strony internetowej.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wzorzec fosforu ICP
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?