Przejdź do
1.70316
Standard Erbium ICP
traceable to SRM from NIST Er2O3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l Er Certipur®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Er in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z National Metrology Institute (NMI), np. NIST.
Odwiedź stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność, datę wygaśnięcia i szczegółowe informacje o zanieczyszczeniach śladowych.
Application
Wzorzec Erbium ICP jest odpowiednim wzorcem kalibracyjnym do analizy pierwiastkowej techniką plazmy indukcyjnie sprzężonej (ICP).
Może być stosowany jako roztwór wzorcowy do określania czystości chemicznej próbki za pomocą optycznej spektroskopii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) podczas produkcji radionuklidowo czystego izotopu 169Er.
Analysis Note
1000 mg/L Er w 2-3% kwasie azotowym, przygotowany z Er2O3 o wysokiej czystości i HNO3
Other Notes
Aby uzyskać pełną listę produktów Certipur® z zakresu CRM dla ICP i AAS, informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź naszą stronę internetową standardy ICP i AAS.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.703581.703171.70346
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
concentration
1000 mg/L Er in 2-3% HNO3
concentration
1000 mg/L Tb in 2-3% HNO3
concentration
1000 mg/L Eu in 2-3% HNO3
concentration
1000 mg/L Rb in 2-3% HNO3
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
nwg
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Production of mass-separated erbium-169 towards the first preclinical in vitro investigations
Z Talip
Frontiers in medicine, 8, 479-479 (2021)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
170316010004022536760650