To perform a manual withdrawal using the PVDF dip tube product 1675270001, it would need the dispense head and either the hand or the foot pump, which are products 1.67501.0001, 9.67114.0000, and 1.67502.0001. The dip tube features an S56x4 outer thread and a G3/4 dust protection cap/stopper. The inner thread of the dip tube (NPT 1/4") is designed for the thread connection to the dispenser head 1.67501.0001 (PVDF) / 1.67500.0001 (PE).
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
1450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 25 L (Combi-containers)
storage temp.
no temp limit
General description
w 25L pojemniku combi
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| packaging pkg of 25 L (Combi-containers) | packaging pkg of 180 L (Combi-containers) | packaging - | packaging - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1675270001 | 04054839225000 |
-
What are the thread dimensions for the dip tube and what are the accessories to use with the product for transferring?