Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 180 L (Combi-containers)
storage temp.
no temp limit
General description
in 180L Combi-containers
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1675850001 | 04054839224973 |