Przejdź do
16-244
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Tyr1173), klon 9H2, Alexa Fluor 488
clone 9H2, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
841,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
9H2, monoclonal
Application:
FACS, ICC
Citations:
8
841,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
9H2, monoclonal
species reactivity
mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1173)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
General description
175kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający motyw Y1173 (...NAE[pY1173]LRV...) ludzkiego EGFR
Application
Przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Tyr1173), klon 9H2, Alexa Fluor 488 wykrywa poziom fosfo-EGFR (Tyr1173) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC i IC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Growth Factors & Receptors
Biochem/physiol Actions
motyw NAE[pY]LRV odpowiadający głównemu miejscu autofosforylacji ludzkiego EGFR
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by positive immunostaining for phospho-EGFR in A431 cells.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-81905-48416-305
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
9H2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
20G3, monoclonal
clone
11E6, monoclonal
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, canine, human, mouse
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Intrinsic and acquired resistance to EGFR inhibitors in human cancer therapy.
Bianco, Roberto, et al.
Endocrine-Related Cancer, 12 Suppl 1, S159-S171 (2005)
Epidermal growth factor inhibition in solid tumours.
Ganti, Apar Kishor and Potti, Anil
Expert opinion on biological therapy, 5, 1165-1174 (2005)
Cetuximab.
Goldberg, Richard M
Nature Reviews. Drug Discovery, Suppl, S10-S11 (2005)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16-24404053252741616