Merck
16-305
Przeciwciało anty-fosfo-Akt1/PKBα (Ser473), klon 11E6, Alexa Fluor 488
clone 11E6, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
PKB, PKD-alfa, AKT1, kinaza białkowa B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
11E6, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IF, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
11E6, monoclonal
species reactivity
rat, canine, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer473)
General description
60 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH zawierający pSer, który odpowiada resztom aminokwasowym wokół fosfoseryny 473.
Application
Wykrywaj fosfo-Akt1/PKBα (Ser473) za pomocą tego przeciwciała anty-Akt1, klon 11E6, Alexa Fluor 488 zatwierdzonego do stosowania w FC, IC, IF i WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosforylowany Akt1/PKBα przy Ser473. Ta partia przeciwciała nie reaguje krzyżowo z Akt1/PKBα defosforylowanym w Ser473.
Physical form
Purified from serum-free cell culture supernatant by subsequent thiophilic adsorption and size exclusion chromatography
Preparation Note
1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunocytochemistry and flow cytometry.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
BAF131741012-50EA04061832251035