Kluczowe dokumenty
07-819
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-fosfoEGFR (Tyr1148)
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
1750,00 zł
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 marca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1148)
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Specyficzność
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie homologii sekwencji (100%), ale nie została przetestowana.
Rozpoznaje fosfo-EGFR (Tyr1148)
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi i szczurzy fosfo-EGFR (Tyr1148)
Zastosowanie
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosfo-EGFR (Tyr1148) w lizatach RIPA z komórek A431 stymulowanych EGF.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
To przeciwciało anty-fosfo-EGFR (Tyr1148) zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania fosfo-EGFR (Tyr1148).
Jakość
Routinely evaluated by immunoblot.
Opis wartości docelowych
185 kDa
Postać fizyczna
100 μl króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą powinowactwa w 50% buforze do przechowywania (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 zawierający 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G R Johnson et al.
The Journal of biological chemistry, 268(4), 2924-2931 (1993-02-05)
The COOH-terminal half of the amphiregulin (AR) molecule has sequence homology to epidermal growth factor (EGF). The ability of AR to elicit in vivo phosphorylation of the EGF receptor (EGFR) and p185erbB2 was studied in four human epithelial cell lines
Cytotoxic properties of DAB486EGF and DAB389EGF, epidermal growth factor (EGF) receptor-targeted fusion toxins.
Shaw, J P, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 266, 21118-21124 (1991)
Polymorphonuclear leukocytes-mediated lysis of A431 cells induced by IgG1 mouse anti-epidermal growth factor receptor monoclonal antibodies.
Kawamoto, T, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 28A, 782-786 (1992)
Changes in retinal cell fate induced by overexpression of EGF receptor
Lillien, L.
Nature, 377, 158-162 (1995)
Wojciech Stec et al.
Oncotarget, 9(9), 8560-8572 (2018-03-02)
Despite intensive research no therapies targeted against the oncogenic EGFRvIII are present in the clinic. One of the reasons is the elusive nature of the molecular structure and activity of the truncated receptor. The recent publications indicate the EGF-bound wild-type