Przejdź do
16-199
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, rekombinowany klon 4G10®, koniugat z agarozą
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
6770,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
4G10®, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP
Citations:
1
6770,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4G10®, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr)
Gene Information
human ... PID1(55022)
General description
Niektóre reszty tyrozyny mogą być znakowane grupą fosforanową (fosforylowane) przez kinazy białkowe. (W stanie fosforylowanym jest ona określana jako fosfotyrozyna). Fosforylacja tyrozyny jest uważana za jeden z kluczowych etapów transdukcji sygnału i regulacji aktywności enzymatycznej. Pojawienie się przeciwciał anty-fosfotyrozynowych jest jednym z istotnych wydarzeń w badaniach nad transdukcją sygnału. Przed pojawieniem się przeciwciał antyfosfotyrozynowych, fosforylację tyrozylową białek i enzymów badano za pomocą niebezpiecznych i czasochłonnych eksperymentów radioaktywnych. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są powszechnie stosowane w western blotach po immunoprecypitacji docelowych białek w celu pomiaru fosforylacji tyrozylowej białek. Przeciwciała antyfosfotyrozynowe są również stosowane bezpośrednio na lizacie komórkowym w celu zbadania ogólnej zmiany poziomu fosforylacji tyrozyny w odpowiedzi na różne zabiegi.
Zależy od masy cząsteczkowej wykrywanego białka fosforylowanego tyrozyną.
Application
Produkt ten jest przydatny w metodach immunoprecypitacji i chromatografii immunopowinowactwa.
Przeciwciało przeciw fosfotyrozynie, rekombinowany klon 4G10, koniugat z agarozą wykrywa poziom fosfotyrozyny i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
General Post-translation Modification
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje białka fosforylowane tyrozyną ze wszystkich gatunków.
Features and Benefits
Format: Unieruchomiony w żelu
Physical form
Unieruchomione w żelu mysie przeciwciało monoklonalne kowalencyjnie połączone z kulkami agarozowymi białka A i dostarczane w postaci 50% zawiesiny zawieszonej w PBS, zawierającej 0,01% Kathon jako środek konserwujący, o całkowitej objętości 2 ml. Zawiesina płynna.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 6 miesięcy w temperaturze 2-8ºC od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakty z ludzkich komórek A431 poddanych działaniu konserwanadatu, ludzkie komórki A431 poddane działaniu EGF.
Routinely evaluated by immunoprecipitating the EGF receptor and other tyrosine phosphorylated proteins from EGF-stimulated A431 cells.
Immunoprecipitation Analysis:
10 μL of this lot immunoprecipitated the EGF receptor and other tyrosine phosphorylated proteins from EGFstimulated A431 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
4G10 is a registered trademark of Upstate Group, Inc.
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-77705-32105-321X
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Gene Information
human ... PID1(55022)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
human
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
vertebrates
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
clone
4G10®, monoclonal
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
16-19904053252735387